CAS RN 1216817-27-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Nicardipina Dehidro, TRC
CAS: 1216817-27-4 Fórmula molecular: C26 H27 N3 O6 . Cl H Peso molecular (g/mol): 513.97 Sinónimo: 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride,2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride,Dehydronicardipine hydrochloride Nombre IUPAC: 3-O-[2-[benzil(metil)amino]etilo] 5-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato; Cloruro SMILES: Cl.COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCN(C)Cc2ccccc2)c1c3cccc(c3)[N+](=O)[O-]