Learn More
Dehidro Lercanidepina, TRC
Código de producto. 17913625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913625 10 mg 10 miligramos
17991905 100 mg 100 miligramos
17923295 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17913625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22922010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887769-34-8
Fórmula molecular C36 H39 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 609.71
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester (9CI), Dehydro Lercanidipine, Dehydrolercanidipine
Nombre IUPAC 3-O-[1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropano-2-il] 5-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c2ccccc2)c3ccccc3)c1c4cccc(c4)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Lercanidipine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H39N3O6/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27/h7-19,22,30H,20-21,23H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.2839
Porcentaje de pureza >95%