Learn More
Deepoxydeoxynivalenol, TRC
Código de producto. 30134245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134245 5 mg 5 miligramos
30005943 0.5 mg 0.50 miligramo
30010275 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2285835MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88054-24-4
Fórmula molecular C15 H20 O5
Peso molecular (g/mol) 280.316
Sinónimo (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
Nombre IUPAC (1S,2R,3S,7R,9S,10R)-3,10-dihidroxi-2-(hidroximetil)-1,5-dimetilo-12-metilideno-8-oxatriciclo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-4-one
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deepoxy-deoxynivalenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.131
Porcentaje de pureza >95%