Learn More
Beta-D-glucopiranósido de decilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417779 1 g 1 g
15427779 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66423.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Detergente no iónico utilizado para la solubilización de proteínas de membrana y en el desarrollo de soluciones de surfactantes a base de azúcar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58846-77-8
Fórmula molecular C16H32O6
Peso molecular (g/mol) 320.426
Número MDL MFCD00063297
Clave InChI JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Sinónimo decyl beta-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-glucopyranoside, decyl-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-glucopyranoside, unii-z17h97ea6y, n-decyl glucoside, decyl beta-d-glucoside, triton x 190, 28-deacetylsendanin, beta-d-glucoside, decyl
PubChem CID 62142
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-decoxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl beta-D-glucopyranoside
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 85089
Información de solubilidad Soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.42
Forma física Polvo