Learn More
Borer Chemie™ deconex 41 LABORATORIO CLARO
Código de producto. 17754049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17754049 1 x 5 kg 5 Kg
17744049 1 x 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17754049 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 503715.00KK5R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Neutraliza los residuos de álcali, evita las incrustaciones de cal en la arandela y las tinciones en los objetos limpiados. deconex 41 LAB CLEAR no contiene fosfatos y acelera el secado de las prendas gracias a sus propiedades humectantes y de aclarado transparente.
  • Agente de enjuague de ácidos para su uso automatizado
  • Concentración típica extremadamente económica de 1 ml/l
  • No contiene fosfatos.
  • Acelera el secado de los objetos limpiados
  • Proporciona un hermoso brillo
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼2.6 (solución al 1%)
Composición Ácidos orgánicos, surfactantes
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 5 kg
Volumen (imperial) 1,2 gal
Volumen (métrico) 4,6 L
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 41 LAB CLEAR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide