Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 MÁS
Código de producto. 10319540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 7 kg
1 x 12 kg
1 x 35 kg
Tamaño de la unidad:
12 Kg
35 Kg
7 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10319540 1 x 12 kg 12 Kg
10300261 1 x 7 kg 7 Kg
10451921 1 x 35 kg 35 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10319540 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 502300.00K10R
Limpiador y neutralizador para lavadoras de laboratorio. Neutraliza los residuos alcalinos conservados, acorta las fases de enjuague y reduce el consumo de agua. deconex 26 PLUS también es eficaz contra residuos solubles en ácido.
  • Neutralizador y limpiador para uso automatizado
  • Es económico porque está altamente concentrado, utilice 2 ml/l
  • Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
  • Reduce el consumo de agua de enjuague
  • Sin surfactantes, se enjuaga sin dejar residuos
  • También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼1.8 (solución al 1%)
Composición Ácido inorgánico
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 12 kg
Volumen (imperial) 2,2 gal
Volumen (métrico) 8,5 L
Peso (imperial) 26.5 lb.
Peso (métrico) 12 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 26 PLUS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid