Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 MÁS
Descripción
- Neutralizador y limpiador para uso automatizado
- Es económico porque está altamente concentrado, utilice 2 ml/l
- Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
- Reduce el consumo de agua de enjuague
- Sin surfactantes, se enjuaga sin dejar residuos
- También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | ∼1.8 (solución al 1%) |
| Composición | Ácido inorgánico |
| Concentración | Concentración |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Cantidad | 1 x 7 kg |
| Volumen (imperial) | 1,3 gal |
| Volumen (métrico) | 5 L |
| Peso (imperial) | 15.4 lb. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 7KG deconex 26 PLUS
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid