Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ÁCIDO ORGÁNICO
Descripción
- Neutralizador y limpiador para uso automatizado
- Solución ecológica sin fosfatos ni surfactantes
- Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
- Reduce el consumo de agua de enjuague
- Concentración de aplicación habitual: 3 ml/l
- Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
- Se puede enjuagar sin dejar residuos
- También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | ∼2.6 (solución al 1%) |
| Composición | Ácido orgánico |
| Concentración | Concentración |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Cantidad | 1 x 5 kg |
| Volumen (imperial) | 1,1 gal |
| Volumen (métrico) | 4.3 L |
| Peso (imperial) | 11 lb. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- deconex 25 ORGANACID
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid