Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ÁCIDO ORGÁNICO
Código de producto. 10014490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10014490 1 x 25 kg 25 Kg
15410380 1 x 5 kg 5 Kg
17405112 1 x 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10014490 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 502100.00K25R
Limpiador y neutralizador para lavadoras de laboratorio. Acorta las fases de enjuague y reduce el consumo de agua. deconex 25 ORGANACID no contiene fosfatos y es adecuado para laboratorios ambientales y de agua. Agente de prelavado contra residuos solubles en ácido.
  • Neutralizador y limpiador para uso automatizado
  • Solución ecológica sin fosfatos ni surfactantes
  • Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
  • Reduce el consumo de agua de enjuague
  • Concentración de aplicación habitual: 3 ml/l
  • Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
  • Se puede enjuagar sin dejar residuos
  • También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼2.6 (solución al 1%)
Composición Ácido orgánico
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 25 kg
Volumen (imperial) 5,6 gal
Volumen (métrico) 21,3 L
Peso (imperial) 55.1 lb.
Peso (métrico) 25 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 25 ORGANACID
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.