Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 LIQ
Código de producto. 10195443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 7 kg
1 x 14 kg
1 x 35 kg
Tamaño de la unidad:
14 Kg
35 Kg
7 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10195443 1 x 7 kg 7 Kg
10430581 1 x 14 kg 14 Kg
10582101 1 x 35 kg 35 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10195443 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 502000.00KK5M
Limpiador líquido para la limpieza automatizada de material de vidrio y utensilios de laboratorio. Para las más altas exigencias y residuos difíciles, deconex 24 LIQ es adecuado. Se recomienda enjuagar con ácido. Contiene cloro activo como refuerzo de limpieza.
  • Concentrado para limpieza automatizada
  • Concentrado de alto rendimiento, con cloro activo
  • Concentración de aplicación habitual: 3-5 g/l
  • Se puede enjuagar sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y perfectos
  • Amplio espectro de limpieza
  • Sin EDTA, NTA ni surfactantes
  • Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼12.5 (solución al 1%)
Composición Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agente secuestrador, donante de cloro inorgánico
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 7 kg
Volumen (imperial) 1,2 gal
Volumen (métrico) 4,7 L
Peso (imperial) 15.4 lb.
Peso (métrico) 7 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 24 LIQ
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,tetrapotassium pyrophosphate, dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite