Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Código de producto. 17465102
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1,5 kg
1 x 10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
9 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17465102 6 x 1,5 kg 9 Kg
10732531 1 x 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17465102 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 501500.00D15P
Limpiador universal en polvo para material de vidrio de laboratorio y utensilios de laboratorio. La solución ecológica deconex 22 PF muestra un rendimiento de limpieza muy alto sin cloro, sin tensioactivos y sin fosfatos. Un enjuague ácido con un deconex Se recomienda un limpiador.
  • Limpiador en polvo para limpieza automatizada
  • Solución ecológica sin fosfatos
  • Resultados perfectos con solo 3-5 g/l
  • Se puede enjuagar sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y perfectos
  • Amplio espectro de limpieza
  • Sin cloro, EDTA, NTA y surfactantes
  • Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Polvo
pH ∼12.1 (Solución al 1%)
Composición Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Lata
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 6 x 1,5 kg
Peso (imperial) 19.8 lb.
Peso (métrico) 9 kg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 22 PF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, disodium silicate pentahydrate, sodium hydroxide