Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 CLF DE LABORATORIO
Código de producto. 15430350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 6 kg
1 x 32 kg
Tamaño de la unidad:
32 Kg
6 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430350 1 x 6 kg 6 Kg
17456492 1 x 32 kg 32 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430350 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 500925.00KK5W
Para la limpieza automatizada de material de vidrio y utensilios de laboratorio. Gracias a su excelente compatibilidad de materiales, deconex 21 LAB CLF también limpia objetos sensibles de aluminio. Un enjuague ácido con un deconex Se recomienda el producto.
  • Concentrado para limpieza automatizada
  • Alta producción, concentración típica: De 5 a 10 ml/l
  • Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
  • Amplio espectro de limpieza
  • Se puede enjuagar sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y perfectos
  • Sin cloro, EDTA, NTA y surfactantes
  • Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼11.4 (solución al 1%)
Composición Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agentes de secuestro
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 6 kg
Volumen (imperial) 1,2 gal
Volumen (métrico) 4,4 L
Peso (imperial) 13.2 lb.
Peso (métrico) 6 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 21 CLF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumsilicate, tripotassium phosphate