Learn More
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Código de producto. 17406512
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 30 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
30 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17406512 1 x 5 kg 5 Kg
16400795 1 x 10 kg 10 Kg
17704059 1 x 30 kg 30 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17406512 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 519100.00KK5W
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Limpiador líquido para la limpieza manual y automatizada de materiales de vidrio de laboratorio y artículos preciosos. deconex 20 NS-x ofrece resultados sin residuos en procesos sin espuma y ofrece una alta capacidad de emulsión y dispersión.
  • Concentrado para limpieza manual y automatizada
  • Adecuado para baños de inmersión, baños ultrasónicos y lavadoras
  • Sin surfactantes, silicatos, cloro, EDTA o NTA
  • Alta producción, concentración típica: de 20 ml/l a 50 ml/l
  • Amplio espectro de limpieza
  • La alta hinchazón y la capacidad de dispersión dan lugar a un alto rendimiento
  • Enjuaga sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y perfectos
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼11.9 (solución al 1%)
Composición Álcalis, ligandos, agentes dispersantes, agentes de secuestro
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 5 kg
Volumen (imperial) 1,1 gal
Volumen (métrico) 4 L
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 20 NS-x
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE