Learn More
Borer Chemie™ deconex 16 MÁS
Descripción
- Concentrado para limpieza manual
- pH-neutro, sin fosfatos, sin EDTA, NTA ni cloro
- Especialmente indicado para materiales sensibles a los álcalis
- Alta producción, concentración típica: De 30 a 50 ml/l
- Enjuaga sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Amplio espectro de limpieza
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | ∼7.9 (solución al 1%) |
| Composición | Surfactantes, ligandos, agentes secuestradores |
| Concentración | Concentración |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Cantidad | 1 x 5 kg |
| Volumen (imperial) | 1,2 gal |
| Volumen (métrico) | 4,7 L |
| Peso (imperial) | 11 lb. |
| Mostrar más |