Learn More
Borer Chemie™ deconex 15 PF-x
Código de producto. 10658619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10658619 1 x 5 kg 5 Kg
10591938 1 x 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10658619 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 518000.00K05W
Concentrado líquido para la limpieza manual de material de vidrio de laboratorio y utensilios en baños de inmersión, baños ultrasónicos y limpiadores de pipeta. deconex 15 PF-x es libre de fosfatos, ecológico para un uso versátil, con alto poder de limpieza y capacidad dispersante.
  • Concentrado para limpieza manual
  • También es adecuado para limpiadores de pipeta
  • Solución ecológica sin fosfatos
  • Sin EDTA, NTA y cloro
  • Concentración típica altamente productiva: De 10 a 20 ml/l
  • Enjuaga sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y sin errores
  • Espectro de limpieza extra amplio
  • Gran capacidad de absorción y dispersión
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼12.0 (solución al 1%)
Composición Álcalis, ligandos, surfactantes, solubilizador
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 5 kg
Volumen (imperial) 1,2 gal
Volumen (métrico) 4,5 L
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 15 PF-x
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide