Learn More
Decon™ Decon 90
Código de producto. 10549760
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5000 ml
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10549760 5000 ml 5 litros
1 options
Código de producto. 10549760 Proveedor Decon™ N.º de proveedor D905
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Descontaminante radioactivo y producto de limpieza activo de superficie, biodegradables, sin fosfatos ni enzimas, se eliminan con agua.
Descontaminante radioactivo y producto de limpieza activo de superficie, biodegradables, sin fosfatos ni enzimas, se eliminan con agua. Una solución de 2 % a 5 % adecuada para la mayoría de las aplicaciones de limpieza. Si se aumenta la concentración de la solución, se calienta o se utiliza en un baño de limpieza ultrasónico, se reducirá sobremanera el tiempo de limpieza. No apto para su uso con metales no ferrosos (especialmente aluminio y zinc) ni con policarbonato. Un pH concentrado de 13,0, 10 % de solución con pH 11,9, 2 % de solución con pH 10,7. Ideal para aplicaciones de limpieza de laboratorio, médicas y de industria especializada. Es el descontaminante radioactivo/producto de limpieza activo de superficies líder del mercado para aplicaciones industriales, médicas y de laboratorio. Descontaminante radioactivo y/o producto de limpieza activo de superficies para aplicaciones industriales, médicas y de laboratorio. NO apto para su uso en aplicaciones domésticas. Se suministra como un concentrado líquido que se debe diluir con agua. Para limpieza «manual» o para su uso en un baño de limpieza ultrasónico. PROPIEDADES: Biodegradable*, sin fosfatos, bactericida**, no inflamable y puede eliminarse completamente. ASPECTO: Líquido, líquido no viscoso, perfume ligero. MÉTODO DE USO: Prepare una solución de Decon 90 al 2 % y al 5 % con agua. Sumerja completamente los objetos que desee limpiar y déjelos en remojo entre 2 y 24 horas, en función del grado y la resistencia de la suciedad. Las sustancias contaminantes problemáticas pueden tratarse incrementando la concentración de la solución. El tiempo de limpieza puede reducirse si se calienta la solución (entre 40 °C y 50 °C) o se utiliza un baño de limpieza ultrasónico. Los objetos limpiados deben enjuagarse meticulosamente, tan pronto como se saquen de la solución de limpieza, y deben secarse. Recomendamos tres enjuagados agitados con agua para garantizar la retirada de todos los restos de contaminación y del producto de limpieza. ENVASE: Se suministra en envases de polietileno de gran densidad de 1, 5 y 20 litros con precinto de seguridad y tapones de rosca. APLICACIONES: Para la limpieza y/o descontaminación de objetos de vidrio, cerámica, caucho, plástico, acero inoxidable y metales ferrosos. Al ser alcalino, DECON 90 NO es apto para su uso con metales no ferrosos, especialmente con aluminio y cinc, o con policarbonato. FORMULACIÓN: Emulsión de agentes activos de superficie aniónicos y no iónicos, agentes estabilizantes, potenciadores de detergente sin fosfatos, álcalis y agentes de fijación en una base acuosa. El detergente Decon 90 NO contiene fosfatos, enzimas, EDTA/NTA ni lejía de cloro. *Biodegradabilidad preparada por OECD 301E (método ISO 7827-1986 (E)). **Decon 90 cumple los criterios de BS EN 1040 1997 para la actividad bacteriana. Para las aplicaciones críticas, utilice agua desmineralizada en todo el proceso.
Especificaciones
Formulario Líquido
pH >13
Aspecto Blanco
Composición Fosfato, sin enzimas, agua, solución del 2 al 5 %
Punto de fusión -3,8 °C
Viscosidad 6,27 cps a 20 °C
Volumen (métrico) 5000 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • DECON 90
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Hydroxide(KOH)