Learn More
Decon™ Detergente de laboratorio Decon 75
Código de producto. 12328955
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5000 mL
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12328955 5000 mL 5 litros
1 options
Código de producto. 12328955 Proveedor Decon™ N.º de proveedor D755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    77.66€ / 5 litros
    Ahorro 7.54€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Producto de limpieza con actividad de superficie del tensoactivo de fosfato. El detergente de laboratorio Decon Laboratories™ Decon 75 puede usarse para la descontaminación radioactiva.
  • Concentrado líquido (para dilución con agua)
  • Biodegradable
  • Bactericida
  • no inflamable
  • Poco espumante
  • Se elimina por completo
  • Adecuado para aplicaciones médicas y/o industriales especializadas
Especificaciones
Formulario Líquido
pH > 13
Aspecto Blanco
Punto de fusión -3,8 °C
Viscosidad 6,27 cps a 20 °C
Volumen (métrico) 5000 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decon 75
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Alcohols, C10-C12