Learn More
Decon Laboratories™ Agente de limpieza Decomatic™
Código de producto. 11731178
Change view
Click to view available options
pH:
13
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. pH unitSize
11731178 13 cada uno
1 options
Código de producto. 11731178 Proveedor Decon Laboratories™ N.º de proveedor DEC5
Edge
Tensoactivo sin fosfato. El producto de limpieza Decon Laboratories Decomatic™ puede usarse con lavadoras de vidrio de laboratorio o para aplicaciones médicas e industrias especializadas.
  • Sin fosfatos, enzimas, EDTA ni cloro
  • Biodegradable
  • Bactericida
  • no inflamable
  • Sin espuma
  • Se elimina por completo
  • Adecuado para vidrio de laboratorio, cerámica, plástico (excepto policarbonato), caucho, acero inoxidable y metales ferrosos
  • Tensoactivos anfóteros y estabilizadores
Especificaciones
pH 13
Aspecto Ámbar pálido
Punto de ebullición de 100,8 °C
Composición Mezcla de agentes activos de superficie anfotérica, potenciadores de detergente sin fosfatos, álcalis y secuestrante
Tipo de recipiente Contenedores de polietileno
compliance-icons
Nombre del producto
  • DECON DECOMATIC
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide