Learn More
Decloxizina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30136247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136247 1 g 1 g
30009728 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2268501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13073-96-6
Fórmula molecular C21 H28 N2 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 413.38
Sinónimo 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Hydroxyzine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Decloxizine Dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzhidrilpiperazina-1-il)etanol]etanol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride (Decloxizine Dihydrochloride)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O2.2ClH/c24-16-18-25-17-15-22-11-13-23(14-12-22)21(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20;;/h1-10,21,24H,11-18H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1684
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.