Learn More
Decano, ≥99%, Grado de Reactivo, Solstice
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decane |
| Intervalo de ebullición | 174° - 180 °C |
| Punto de fusión | -27 °C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0,73 g/mL a 25 °C |
| Límite de explosión | 0.026 |
| Temperatura de inflamación | 46 °C (114,8 °F) |
| Punto de ignición | 410 °F |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Decane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.