Learn More
Decano, ≥99%, Grado de Reactivo, Solstice
Código de producto. 15617840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15617840 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15627840 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15617840 Proveedor Fluka N.º de proveedor D901100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    41.63€ / 100 ml
    Ahorro 10.37€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-18-5
Fórmula molecular C10H22
Peso molecular (g/mol) 142.286
Número MDL MFCD00008954
Clave InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nombre IUPAC decano
SMILES CCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decane
Intervalo de ebullición 174° - 180 °C
Punto de fusión -27 °C
Color Incolora
Densidad 0,73 g/mL a 25 °C
Límite de explosión 0.026
Temperatura de inflamación 46 °C (114,8 °F)
Punto de ignición 410 °F
Olor Inodoro
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CH3
Cantidad 100 mL
Número UN UN2247
Beilstein 1696981
Densidad del vapor 4.9 (contra aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,28g/mol
Presión de vapor 3,77 mmHg (37,7 °C), 1 mmHg (16,5 °C)
Porcentaje de pureza ≥99 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Decane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.