Learn More
Decano, 99+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104913 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10234090 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10497480 500 ml Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10104913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111870025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Decane, >-99.0%, C10H22, CAS Number-124-18-5, ccris 653, decane, analytical standard, decyl hydride, dsstox_cid_4913, dsstox_gsid_24913, dsstox_rid_77577, hsdb 63, n-decane, nonane, methyl, unii-nk85062oiy, 2.5L, 99+%, 01, 168, CHEBI:41808, Colorless, 0.7350g/mL, 204-686-4, 142.28, Pure, Danger | CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-18-5
Fórmula molecular C10H22
Peso molecular (g/mol) 142.286
Número MDL MFCD00008954
Clave InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nombre IUPAC decano
SMILES CCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decane
Nombre de nota 99+%
Color Incolora
Densidad 0.7350g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CH3
Índice de refracción 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 168
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.28
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Decane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.