Learn More
Decahidronaftaleno, mezcla de cis + trans, 98%, grado de reactivo, Decalin™ Solstice
Código de producto. 15688480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15688480 4 L Frasco de aluminio 4 litros
15657810 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15637810 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15647810 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15688480 Proveedor Fluka N.º de proveedor D2514L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    309.70€ / 4 litros
    Ahorro 75.30€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-17-8
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.254
Número MDL MFCD00004130
Clave InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nombre IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Intervalo de ebullición 189° - 191 °C
Punto de fusión -125 °C
Densidad 0,896g/mL a 25 °C
Límite de explosión 0,7 a 4,9%, 100 °F
Temperatura de inflamación 57 °C (134,6 °F)
Punto de ignición 482 °F
Envase Frasco de aluminio
Cantidad 4 L
Número UN UN1147
Beilstein 878165
Densidad del vapor 4,76 (contra aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,25g/mol
Presión de vapor 42mmHg (92 °C), 741 mmHg (188 °C)
Porcentaje de pureza 0.98
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene