Learn More
Decahidronaftaleno, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10000 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461578 10,000 mL 10000 ml
11324529 100 mL 100 ml
11441578 500 mL 500 ml
11451578 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11461578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13883.0D
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.254 g/mol
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El decahidronaftaleno se utiliza ampliamente como disolvente industrial para resinas y aditivos combustibles. Es un sustituto de la trementina en lacas, pulidores de zapatos y ceras.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, éter, metanol, anilina, decalina, cloroformo, butanol y etanol. Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire, la luz y el calor. El calor y la luz aceleran la formación de peróxido. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-17-8
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.254
Número MDL MFCD00004130
Clave InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nombre IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión <-45°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 189°C to 191°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.474
Cantidad 10,000 mL
Número UN UN1147
Beilstein 878165
Índice Merck 14,2846
Información de solubilidad Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25
Porcentaje de pureza 98%