Learn More
Decahidronaftaleno, 99 %, mezcla de cis y trans, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decahydronaphthalene |
| Punto de fusión | -31.0°C |
| Densidad | 0.8900g/mL |
| Punto de ebullición | 187.0°C |
| Temperatura de inflamación | 58°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (mixture of cis and trans) (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Fórmula lineal | C10H18 |
| Índice de refracción | 1.4740 to 1.4760 |
| Mostrar más |