Learn More
Decahidronaftaleno, 99 %, mezcla de cis y trans, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791432 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
11964461 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10791432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    44.20€ / 100 ml
    Ahorro 1.35€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-17-8
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.25
Clave InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nombre IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene
Punto de fusión -31.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (mixture of cis and trans) (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C10H18
Índice de refracción 1.4740 to 1.4760
Cantidad 100 mL
Beilstein 05,III,245
Índice Merck 15,285
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosidad 3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido