Learn More
Decahidronaftaleno, 98%, mezcla de cis y trans
Código de producto. 10487290 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487290 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10315890 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10540191 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10606492 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10792764 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10487290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111840050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    32.50€ / 5 ml
    Ahorro 1.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-17-8
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.25
Número MDL MFCD00004130
Clave InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nombre IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene
Nombre de nota Mixture of cis and trans
Punto de fusión -31.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H18
Índice de refracción 1.4740 to 1.4760
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, III, 245
Índice Merck 15, 2850
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosidad 3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación