Learn More
DecahydronapHtalene, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Código de producto. 11408163 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 l, frasco de vidrio ámbar
Código de producto.
11408163 2,5 l, frasco de vidrio ámbar
1 options
Código de producto. 11408163 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0052/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 91-17-8
Punto de fusión -31°C
Color Incolora
pH 7
Punto de ebullición 187°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H18
Número MDL 4130
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25g/mol
Presión de vapor 1.3mbar 22
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.