Learn More
Decafluorobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488496 25 g 25 g
11478496 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15948.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334.116 g/mol
Decafluorobiphenyl is used as an intermediate in organic synthesis and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el decafluorobifenilo se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-90-2
Fórmula molecular C12F10
Peso molecular (g/mol) 334.116
Número MDL MFCD00000292
Clave InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
PubChem CID 67949
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)benceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decafluorobiphenyl
Punto de fusión 66°C to 70°C
Densidad 1.785
Punto de ebullición 206°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1916978
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.12
Porcentaje de pureza 99%