Learn More
Decafluorobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582138 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582138 1 g Frasco de vidrio 1 g
10726521 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582138 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-90-2
Fórmula molecular C12F10
Peso molecular (g/mol) 334.12
Número MDL MFCD00000292
Clave InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
PubChem CID 67949
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)benceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decafluorobiphenyl
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 68.0°C to 70.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 206.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5C6F5
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino