Learn More
Cytiva dGTP Deaza
Código de producto. 10146044 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10146044 2 μm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10146044 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27209002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.88€
    326.70€ / paquete de 1
    Ahorro 42.18€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Reduce la compresión de bandas en geles de secuenciación. Deaza dGTP utiliza análogos de nucleótidos en las mezclas de secuenciación para reducir las compresiones.
Las compresiones de banda son patrones de banda ambiguos en geles de secuenciación causados por estructuras secundarias estables dentro de la cadena que no se desnaturalizan totalmente durante la electroforesis. Sus incidencias se pueden reducir mediante la sustitución de análogos nucleotídicos en mezclas de secuenciación. Para resolver compresiones de banda G, utilice dGTP Deaza 7 (cd7GTP).
Información de órdenes
Se suministra como soluciones convenientes y en agua purificada como soluciones de 5 mM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH 7 y 7,5
Concentración 5 mM
Cantidad 2 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Reduce la b y la compresión en geles de secuenciación
Nombre del producto
  • 7-Deaza-2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, 5mM Solution (c7dGTP), 2
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.