Learn More
Cytiva Medios DEAE-Sepharose™
Código de producto. 11584935 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11584935 500mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11584935 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17071001
Desarrollado para cromatografía a escala de procesos
  • Intercambiador de aniones débil con excelentes propiedades de flujo
  • Alta capacidad para proteínas de todos los valores pI
  • El grupo de intercambio iónico es dietilaminoetil, que permanece cargado y mantiene constantemente altas capacidades en todo el rango de trabajo, pH 3 a 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 20 mM N-metilpiperazina, 20 mM piperazina, 20 mm L-histidina, 20 mM bis-tris, 20 mM bis-tris propano, 20 mM trietanolamina, 20 mM tris, 50 mM N-metildietanolamina, 20 mM dietanolamina a pH 8,4, 20 mM 1,3-diaminopropano, 20 mM etanolamina, 20 mM piperazina, 20 mM 1,3-diaminopropionato
Tipo de producto Medios DEAE Sepharose CL-6B
Cantidad 500mL
Caudal < 150 cm/h
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Intervalo de pH De 3 a 9
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento 4° a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía a escala de procesos
Matrix DEAE-Sepharose
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DEAE Sepharose CL-6B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol