Learn More
Cytiva Medios de cromatografía de flujo rápido DEAE Sepharose™
Código de producto. 10620581 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
10620581 25 ml 25 ml
1 options
Código de producto. 10620581 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17070910
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales. Los medios de cromatografía de flujo rápido Cytiva Life Sciences™ DEAE Sefarosa™ se pueden utilizar para la captura y la purificación intermedia de una amplia gama de productos biofarmacéuticos aprobados.
  • Medios BioProcess
  • Intercambiador aniónico débil
  • Alta estabilidad química que permite el uso de los protocolos de eficacia probada de limpieza in situ (CIP) y desinfección
  • Compuestos de partículas entrecruzadas de 6 % de agarosa con dietilaminoetil (DEAE)
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
  • Tamaño de partículas medio: 90 μm
  • Estabilidad de pH con un rango de 2 a 12
  • Tamaño de envase de 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido de dietil-aminoetil (DEAE) sefarosa
Caudal 300 a 600 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 5,9 in
Altura del lecho (métrico) 15 cm
Capacidad iónica 0,11 a 0,16 mM Cl-/ml
Tipo de intercambio iónico Intercambiador aniónico débil
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 % con extensores de superficie de dextrano
Intervalo de pH De 2 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Cantidad de embalaje 25 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol