Learn More
Dihidrocloruro de ácido acético de De(carboximetoxi) cetirizina, TRC
Código de producto. 30138430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138430 500 mg 500 miligramos
17984855 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD215505500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000690-91-4
Nombre IUPAC ácido acético 2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetilmetilpiperazina-1-ilacético; Dihidrocloruro
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Cantidad 500 mg
Sinónimo (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
SMILES Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Peso molecular (g/mol) 417.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.0825
Porcentaje de pureza >95%