Learn More
AGMA DE 70% en desinfectante WFI
Código de producto. 30066768
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Pulverizador
Cantidad:
4 x 5 L
14 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 14
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
30066768 Pulverizador 14 x 1 L paquete de 14
30066751 Frasco con tapón 4 x 5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30066768 Proveedor AGMA N.º de proveedor 0028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    208.83€ / paquete de 14
    Ahorro 16.17€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Mantenga su entorno de sala limpia limpio y protegido con nuestro 0,2 μm soluciones desinfectantes filtradas con alto contenido de alcohol.
El 0.2 μEl DE filtrado al 70 % en agua de calidad WFI es perfecto como biocida estándar comprobado en la industria dentro de salas blancas de hospitales y farmacéuticas.
Los aerosoles con gatillo se utilizan comúnmente en salas blancas y son un medio muy rentable de desinfección de rutina cuando se utilizan con toallitas secas. Diseñado para facilitar su uso por parte de operadores que prefieren un tamaño compacto de pulverizador de gatillo.
Todos los productos son totalmente trazables, cuentan con la certificación correspondiente y tienen una vida útil sin abrir de 2 años.
Perfecto para la desinfección diaria de una variedad de superficies, incluidas encimeras, instrumentos, manos enguantadas y elementos transferidos.
  • Eficacia validada de forma independiente
  • 0.2 μm filtrado y mezclado con agua de calidad WFI - agua de alta pureza
  • Gatillo ergonómico con mecanismo de retorno eficaz
  • Fabricado en sala limpia de grado D
  • Trazabilidad completa con análisis de apoyo
  • Vida útil de 2 años
  • También disponible en pulverizadores de gatillo de 500 ml y 1 L, formatos de 5 L y toallitas húmedas.
Especificaciones
Tipo de producto TFGlobal,Staged,GID_100000001637496,MTS_Consumables_CleaningProducts,dimProductType
Formulario Aerosol líquido
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave TFGlobal,Staged,GID_100000001637496,MTS_Consumables_CleaningProducts,Autoclavable
Color Transparente
Composición Etanol desnaturalizado al 70 % v/v en WFI
Tipo de recipiente Pulverizador
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias y/o entornos controlados sujetos a tus estrategias de control de contaminación
Cantidad 14 x 1 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DE 70% in WFI Trigger Spray
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.