missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX53 Antibody (CL7899) [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30529170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30529170 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30529170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344213AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DDX53 Monoclonal antibody specifically detects DDX53 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDX53
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL7899
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAGEprobable ATP-dependent RNA helicase DDX53, Cancer/testis antigen 26, Cancer-associated gene protein, CT26EC 3.6.4.13, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 53, DEAD box protein 53, DEAD box protein CAGE, DEAD-box protein CAGE, EC 3.6.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of Q86TM3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 168400
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.