Descripción
DDX41 Monoclonal specifically detects DDX41 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DDX41 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-DDX41-1B4 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | ABSDEAD-box protein abstrakt, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41, DEAD box protein 41, DEAD box protein abstrakt homolog, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13,2900024F02Rik, MGC8828, probable ATP-dependent RNA helicase DDX41, putative RNA helicase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human DDX41 protein (Uniprot: Q9UJV9) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |