Learn More
DDX41 Antibody (PCRP-DDX41-1B4), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18609748 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609748 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18609748 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308520B
 Artículo restringido
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DDX41 Monoclonal specifically detects DDX41 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno DDX41
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-DDX41-1B4
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen ABSDEAD-box protein abstrakt, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41, DEAD box protein 41, DEAD box protein abstrakt homolog, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13,2900024F02Rik, MGC8828, probable ATP-dependent RNA helicase DDX41, putative RNA helicase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human DDX41 protein (Uniprot: Q9UJV9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51428
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus