missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDT Antibody (OTI1H3), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18174614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18174614 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18174614 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270562AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DDT Monoclonal specifically detects DDT in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H3
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen D-dopachrome decarboxylase, D-dopachrome tautomeraseDDCT, EC 4.1.1.84, Phenylpyruvate tautomerase II
Símbolos de los genes DDT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DDT (NP_001346) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1652.0
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.