Learn More
DDR Inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16490479
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490479 10 mg 10 miligramos
16432698 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490479 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW018931
MedChemExpress DDR Inhibitor is a potent discoidin domain receptor (DDR) inhibitor, with an IC50 of 3.3 nM for DDR2, and shows 53% inhibition on DDR1 at 1.5 nM.
DDR Inhibitor is a potent discoidin domain receptor (DDR) inhibitor, with an IC50 of 3.3 nM for DDR2, and shows 53% inhibition on DDR1 at 1.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DDR Inhibitor
CAS 1644069-80-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20FN5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (155.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C2C=CC=CN21)NC3=CC(CNC(NC4=CC=CC(F)=C4)=O)=CC=C3C
Peso molecular (g/mol) 417.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.44
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease