missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDIT4L Antibody (DDIT-03), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141203 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141203 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141203 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP262218CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DDIT4L Monoclonal antibody specifically detects DDIT4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDIT4L
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon DDIT-03
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DNA damage-inducible transcript 4-like protein, DNA-damage-inducible transcript 4-like, HIF-1 responsive protein RTP801-like, homolog of mouse SMHS1, Protein regulated in development and DNA damage response 2, REDD-2, REDD2Rtp801L, regulated in development and DNA damage response 2, RTP801L
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno N-terminal recombinant fragment of human DDIT4L (amino acids 2-98)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115265
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.