Learn More
DDIT4 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18604360 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604360 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18604360 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP280416
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DDIT4 Polyclonal antibody specifically detects DDIT4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno DDIT4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación 1X TBS (pH7.4), 0.5% BSA, 50% Glycerol
Alias de gen Dig2, DNA-damage-inducible transcript 4, FLJ20500, HIF-1 responsive RTP801 (RTP801), Protein regulated in development and DNA damage response 1, REDD-1DNA damage-inducible transcript 4 protein, REDD1HIF-1 responsive protein RTP801, RTP801RP11-442H21.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within C-terminal human DDIT4. (SwissProt: Q9NX09 Human;SwissProt: Q9D3F7 Mouse;SwissProt: Q8VHZ9 Rat)
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54541
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus