missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DCXR Antibody (OTI7D11), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028229 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30028229 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30028229 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271906PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DCXR Monoclonal antibody specifically detects DCXR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DCXR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7D11
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen Carbonyl reductase II, DCR, dicarbonyl/L-xylulose reductaseP34H, EC 1.1.1, EC 1.1.1.10, HCR2, HCRII, human carbonyl reductase 2, KIDCR, Kidney dicarbonyl reductase, L-xylulose reductase, SDR20C1, short chain dehydrogenase/reductase family 20C, member 1, Sperm surface protein P34H, XR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DCXR (NP_057370) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51181
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.