Descripción
DCTN5 Monoclonal specifically detects DCTN5 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DCTN5 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1343 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | dynactin 4, dynactin 5 (p25), dynactin subunit 5, Dynactin subunit p25, MGC3248, p25 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human DCTN5 (Uniprot #: Q9BTE1) |
| Mostrar más |