Learn More
DCP1B Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 30034424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30034424 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30034424 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP204009APC
Rabbit Polyclonal Antibody
DCP1B Polyclonal antibody specifically detects DCP1B in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DCP1B
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Formulación PBS
Alias de gen DCP1, DCP1 decapping enzyme homolog B (S. cerevisiae), decapping enzyme hDcp1b, EC 3.-, FLJ31638, hDcp1b, mRNA-decapping enzyme 1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Maps to a region between residue 250 and 300 of human DCP1 Decapping Enzyme Homolog B using the numbering given in entry NP_689853.3 (GeneID 196513).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 196513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG