Learn More
DCLK1 Antibody (S05-8D6), R&D Systems™
Código de producto. 18606524 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606524 50 μg 50 microlitros
18663785 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18606524 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31995250ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
DCLK1 Monoclonal antibody specifically detects DCLK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DCLK1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S05-8D6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DCAMKL1CLICK1, DCDC3ACL1, DCLK, doublecortin and CaM kinase-like 1, Doublecortin domain-containing protein 3A, doublecortin-like kinase 1Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, EC 2.7.11, KIAA0369EC 2.7.11.1, serine/threonine-protein kinase DCLK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human DCLK1 (Uniprot # O15075)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9201
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG