Learn More
DCK Antibody [mFluor Violet 500 SE], R&D Systems™
Código de producto. 30500390 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30500390 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30500390 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335800MFV500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DCK Polyclonal antibody specifically detects DCK in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DCK
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dCK, deoxycytidine kinase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.74, MGC117410, MGC138632
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human DCK (NP_000779.1).,, Sequence:, MATPPKRSCPSFSASSEGTRIKKISIEGNIAAGKSTFVNILKQLCEDWEVVPEPVARWCNVQSTQDEFEELTMSQKNGGNVLQMMYEKPERWSFTFQTYACLSRIRAQLASLNGKLKDAEKPVLFFERSVYSDRYIFASNLYESECMNETEWTIYQDWHDWMNNQFGQSLELDGIIYLQATPETCLHRIYLRGRNEEQGIPLEYLEKLHYKHESWLLHRTLKTNFDYLQEVPILTLDVNEDFKDKYESLVEKVKEFLSTL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1633
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus