Learn More
Novus Biologicals™ DCI 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18355358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
18355358 0.1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18355358 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00001632T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0.1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación metabolism
Objetivo DCI
Sinónimo acetylene-allene isomerase, D2-enoyl-CoA isomerase, D3, DCI3,2-trans-enoyl-CoA isomerase3,2 trans-enoyl-CoA isomerase, Delta(2)-enoyl-CoA isomerase, Delta(3), delta3, delta2-enoyl-CoA isomerase, dodecenoyl-CoA delta isomerase (3,2 trans-enoyl-CoA isomerase), dodecenoyl-CoA isomerase3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, mitochondrial, dodecenoyl-Coenzyme A delta isomerase (3,2 trans-enoyl-Coenzyme A isomerase), EC 5.3.3.8, enoyl-CoA delta isomerase 13,2 trans-enoyl-Coenzyme A isomerase
Símbolo de gen ECI1