Descripción
DCAF12 Polyclonal specifically detects DCAF12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DCAF12 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q5T6F0 |
| Alias de gen | DDB1- and CUL4-associated factor 12, CT102, DDB1 and CUL4 associated factor 12, KIAA1892, TCC52, WDR40A |
| Símbolos de los genes | DCAF12 |
| Mostrar más |