Learn More
DC260126, MedChemExpress
Descripción
DC260126 is a potent antagonist of GPR40 (FFAR1). DC260126 dose-dependently inhibits GPR40-mediated Ca2+ elevations stimulated by linoleic acid, oleic acid, palmitoleic acid and lauric acid (IC50: 6.28, 5.96, 7.07, 4.58 μM, respectively). DC260126 could protect MIN6 β cells from palmitate-induced ER stress and apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DC260126 |
| CAS | 346692-04-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H18FNO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.33 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(F)C=C1)(NC2=CC=C(CCCC)C=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 307.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.38 |
| Mostrar más |